Orders LinkContactUsLinkComponent
Phenol red
Phenol red
Glass bottle, 25 g
Catalogus # TCIAP0100-25G
Irriterend
Leverancier:   TCI
Phenol red
Catalogus # TCIAP0100-25G
Leverancier:  TCI
CAS-nummer:  143-74-8
Phenol red
Phenol red
Glass bottle, 25 g
CAS-nummer:  143-74-8
Price
29,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS-nummer:143-74-8
  • Formule:C₁₉H₁₄O₅S
  • MDL-nummer:MFCD00003552
  • Molecular Weight:354.38 g/mol
  • Merck index:14,07247
  • Smelten Pt:> 300 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-609-7
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Dark red to Brown powder to crystaline
  • Absorbance:
    min. 0.530 (5mg/L, pH 8.4, 556.0 to 560.0 nm)
  • Transition interval (pH):
    (yellow)6.8 to 8.4 (red)
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.