Phenol red
Glass bottle, 1 g
Catalogus # TCIAP0100-1G
Leverancier: TCI
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS-nummer:143-74-8
- Formule:C₁₉H₁₄O₅S
- MDL-nummer:MFCD00003552
- Molecular Weight:354.38 g/mol
- Merck index:14,07247
- Smelten Pt:> 300 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:205-609-7
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Dark red to Brown powder to crystaline
- Absorbance:min. 0.530 (5mg/L, pH 8.4, 556.0 to 560.0 nm)
- Transition interval (pH):(yellow)6.8 to 8.4 (red)
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 g