Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethidiumbromide ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Ethidiumbromide ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Glass bottle, 5 g
Catalogus # TCIAE0370-5G
Giftig
Gezondheid
Leverancier:   TCI
Ethidiumbromide ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Catalogus # TCIAE0370-5G
Leverancier:  TCI
CAS-nummer:  1239-45-8
Ethidiumbromide ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Ethidiumbromide ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Glass bottle, 5 g
CAS-nummer:  1239-45-8
Price
352,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • CAS-nummer:1239-45-8
  • Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
  • MDL-nummer:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31 g/mol
  • Merck index:14,04731
  • Kokend Pt:72 °C (0,1 -rr)
  • Smelten Pt:261…264 °C
  • Dichtheid:1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:≤ 100 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:214-984-6
  • UN:1544
  • ADR:6.1,I
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
  • Purity (HPLC):
    min. 95.0 area%
  • Purity (Argentmetric Titration):
    min. 95.0 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    5 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.