Digoxin ≥96.0% (by HPLC)
Glass bottle, 1 g
Catalogus # TCIAD1828-1G
Leverancier: TCI
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:20830-75-5
- Formule:C₄₁H₆₄O₁₄
- MDL-nummer:MFCD00003674
- Molecular Weight:780.95 g/mol
- Merck index:14,03167
- Smelten Pt:265°C
- EINECS:244-068-1
- UN:1544
- ADR:6.1,II
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White to Almost white powder to crystaline
- Purity (HPLC):min. 96.0 area%
- Specific rotation [a]20/D:+10.0 to +13.0 deg (C=10, Pyridine)
- Solubility in Pyridine:almost transparency
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.