Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromophenol blue
Bromophenol blue
Glass bottle, 25 g
Catalogus # TCIAB0631-25G
Leverancier:   TCI
Bromophenol blue
Catalogus # TCIAB0631-25G
Leverancier:  TCI
CAS-nummer:  115-39-9
Bromophenol blue
Bromophenol blue
Glass bottle, 25 g
CAS-nummer:  115-39-9
Price
78,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
  • CAS-nummer:115-39-9
  • Formule:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
  • MDL-nummer:MFCD00005875
  • Molecular Weight:669.97 g/mol
  • Merck index:14,01444
  • Smelten Pt:273 °C
  • Dichtheid:1 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:204-086-2
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Light red to Yellow to Red powder to crystal
  • Absorbance:
    min. 0.480 (5 mg/L, pH 5.0, 590.0 to 594.0 nm)
  • Solubility in Sodium hydroxide solution:
    transparency
  • Solubility in EtOH (50vol%):
    transparency
  • Drying loss:
    max. 1.0 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.