Functiegeneratoren
GF 467AF functiegenerator met een uitgangsvermogen van 15 W, 0,025% ±1 digit (100KHz), 0,01 Hz - 5 MHz
Catalog # 139-0402
Supplier: ELC
Jump to:
Product Details & Documents
Een reeks functiegeneratoren voor gebruik in het onderwijslaboratorium of voor de ontwikkeling en het testen van elektronische apparatuur.
- GF 266, 12 MHz bandwidth:
- Duty cycle: Adjustable from 10 to 90%
- Internal or external AM, FM, FSK, and PSK modulation schemes
- Offset independent of attenuator
- Internal linear or logarithmic sweep
- Storage for up to 14 setups and parameters
- Safety: Class I; IP 30; 50 Ω and TTL output protected up to ± 60 V
- GF 467F and GF 467AF, 5 MHz bandwidth:
- External VCF or FM modulation, AM modulation
- Internal linear or logarithmic sweep, external via BNC socket
- Offset independent of attenuator
- Continuously variable duty cycle on all ranges
- CMos function
- Safety: Class II; IP 31; 50 Ω and TTL output protected up to ±60 V
GF 266, 12 MHz bandwidth: A Direct Digital Synthesis (DDS) function generator with very high frequency accuracy (0,005%) and low distortion (<0,1%) of the sine waveform.
GF 467F and GF 467AF, 5 MHz bandwidth: Function generator with high waveform quality and reciprocal frequency counter 50 MHz. GF 476AF has a 15 W output capability.
Function generator with high waveform quality and reciprocal frequency counter 50 MHz. GF 476AF has a 15 W output capability.
Specifications
- Omschrijving:GF 467AF functiegenerator met een uitgangsvermogen van 15 W
- Juistheid:0,025% ±1 digit (100KHz)
- Frequentie:0,01 Hz - 5 MHz
- Interfaces:RS232- en optionele USBRS232 en LABVIEW
- Cat. No.:139-0402
- Nauwkeurigheid:0,025% ±1 cijfer (100KHz)
- Golfvorm:Sinus, vierkant, driehoek, gradiënt, pulse
- Frequentietellerbereik:0 - 50 MHz in 8 automatische bereiken
- Frequentie sweep:Instelbaar 10 ms tot 5 s
- Model:GF 467 AF
- Modulation type:AM, FM, VCF
- Stroomverbruik:30 VA max.
- Aflezing:LED: 5 cijfers