Orders LinkContactUsLinkComponent
Functiegeneratoren
Functiegeneratoren
GF 266 DDS-functiegenerator (directe digitale synthese), ±50 ppm + 10 µHz, 11 µHz - 12  MHz
Catalogus # 139-0424
Leverancier:   ELC
Functiegeneratoren
Catalogus # 139-0424
Leverancier:  ELC
Functiegeneratoren
Functiegeneratoren
GF 266 DDS-functiegenerator (directe digitale synthese), ±50 ppm + 10 µHz, 11 µHz - 12  MHz
Price
679,37 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Een reeks functiegeneratoren voor gebruik in het onderwijslaboratorium of voor de ontwikkeling en het testen van elektronische apparatuur.
  • GF 266, 12 MHz bandwidth:
  • Duty cycle: Adjustable from 10 to 90%
  • Internal or external AM, FM, FSK, and PSK modulation schemes
  • Offset independent of attenuator
  • Internal linear or logarithmic sweep
  • Storage for up to 14 setups and parameters
  • Safety: Class I; IP 30; 50 Ω and TTL output protected up to ± 60 V
  • GF 467F and GF 467AF, 5 MHz bandwidth:
  • External VCF or FM modulation, AM modulation
  • Internal linear or logarithmic sweep, external via BNC socket
  • Offset independent of attenuator
  • Continuously variable duty cycle on all ranges
  • CMos function
  • Safety: Class II; IP 31; 50 Ω and TTL output protected up to ±60 V
GF 266, 12 MHz bandwidth: A Direct Digital Synthesis (DDS) function generator with very high frequency accuracy (0,005%) and low distortion (<0,1%) of the sine waveform.
GF 467F and GF 467AF, 5 MHz bandwidth: Function generator with high waveform quality and reciprocal frequency counter 50 MHz. GF 476AF has a 15 W output capability.
Function generator with high waveform quality and reciprocal frequency counter 50 MHz. GF 476AF has a 15 W output capability.
Specificaties
  • Omschrijving:
    GF 266 DDS-functiegenerator (directe digitale synthese)
  • Juistheid:
    ±50 ppm + 10 µHz
  • Frequentie:
    11 µHz - 12  MHz
  • Interfaces:
    RS232- en optionele USBRS232 en LABVIEW
  • Cat. No.:
    139-0424
  • Nauwkeurigheid:
    ±50 ppm + 10 µHz
  • Golfvorm:
    Sinus, vierkant, driehoek, gradiënt, pulse
  • Frequentietellerbereik:
    0,8 Hz - 100 MHz in 5 automatische bereiken
  • Frequentie sweep:
    Instelbaar 10 ms tot 10 s
  • Model:
    GF 266
  • Modulation type:
    AM, FM, PSK, FSK to 800 Hz
  • Stroomverbruik:
    30 VA max.
  • Aflezing:
    LCD: 2 regels van 16 tekens