Orders LinkContactUsLinkComponent
Meet-decades
Meet-decades
Weerstandkast met 7 decades, DR 07, 1 Ω tot 11,111 kΩ
Catalogus # 139-0399
Leverancier:   ELC
Meet-decades
Catalogus # 139-0399
Leverancier:  ELC
Meet-decades
Meet-decades
Weerstandkast met 7 decades, DR 07, 1 Ω tot 11,111 kΩ
Price
273,28 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Meet-decades voor het testen van elektronische circuits met verschillende weerstand, capacitantie of zelfinductie.
  • Robuuste schakelaars met metalen lijsten en gouden contacten
  • Veiligheidsstekkerdozen
  • Voorpaneel past in een standaard subrek
  • Voldoet aan EN 61010-1
Capacitance decade box: Max voltage: 300 V DC or 230 V AC; high accuracy 1% and low temperature coefficient; discharge button.
Inductance decade box: Accuracy: 5%; inductors wound round a ferrite pot core - Q factor between 55 and 100; max voltage 150 V AC/DC or 250 V AC/DC with earth connected.
Resistance decade boxes: The DR04 - DR07 boxes use metal film resistors offering 0,5% accuracy and temperature coefficientof 50 ppm/°C; the DR08 box uses thick film resistors offering 1% accuracy and temperature coefficientof 100 ppm/°C.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Weerstandkast met 7 decades, DR 07, 1 Ω tot 11,111 kΩ
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.