Weegscheppen
100 ml, rood
Catalogus # 231-0409
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, gekleurd. Met nauwkeurig gevormde vulrand en comfortabele, stabiele handgreep.
- Ook geschikt als weegscheppen
- Volumehoeveelheden eenvoudig af te lezen op de bovenzijde van de handgreep
- Product is veilig met levensmiddelen volgens EG-richtlijn nr. 10/2011
Specificaties
- Capaciteit:100 ml
- Kleur:rood