Membraanpompen
Product Details & Documents
Membraanpompen zijn mechanische vacuümpompen die zonder olie werken. Zij zijn gemakkelijk in het gebruik, verbruiken geen water en produceren bovendien geen afvalwater of afvalolie. Deze pompen worden gebruikt voor het verwijderen of overpompen van gassen in chemische of natuurkundige laboratoria. Zij zijn bijzonder veelzijdig.
- Leverbaar in aluminium of chemisch resistente uitvoeringen
- Grote keuze uit einddrukniveaus en pompcapaciteiten, hoge pompcapaciteiten zelfs bij lage drukniveaus
- Onderhoudsvrije aandrijfeenheid, eenvoudig te onderhouden constructie, membraan en ventielen eenvoudig te vervangen
- Zeer stil en trillingsarm
- Membranen en ventielen hebben een lange levensduur (doorgaans meer dan 10000 bedrijfsuren)
Aluminium uitvoering
Onderdelen die met media in contact komen zijn gemaakt uit aluminium, FPM, PE, PBT of vergelijkbare materialen. Breed gamma aan vacuümgenererende toepassingen met niet agressieve gassen in laboratoria en industrie, bijvoorbeeld vacuümfiltratie, vacuümontgassing en vacuümimpregnering.
Zeer duurzame FPM-ventielen.
Grote cilinderinhoud met zo weinig mogelijk dode ruimte voor een hoog uitgangsvermogen.
Geoptimaliseerde, zeer flexibele en dubbele-membranen FPM met textielversterking; goede bedrijfsveiligheid en hoge duurzaamheid.
Leverbaar als één-, twee-, drie- of viertrapspompen.
Parts that come into contact with media are made from aluminium, FPM, PE or PBT or similar. Broad range of vacuum generating applications in the laboratory and in industry with non-aggressive gases, e.g. vacuum filtration, vacuum stream degassing and vacuum impregnation.
The gases and vapours that are pumped only come into contact with fluorinated plastics, with outstanding chemical resistance properties. Typical applications include, for example, pumping chemically active vapours.
Certifications: ATEX: II 3G IIC T3 X enkel behuizing aan binnenkant behalve ME 4R NT model).
Delivery information: Bevat de pomp met schakelaar, kabel, stekker en bedieningshandleiding.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
AP_100l_MD12NT_50Hz AP_100l_MD12NT_60Hz AP_100l_ME16_50Hz AP_100l_ME16_60Hz AP_100l_ME16NT_50Hz
Technical Drawing
VACU20696080_TDS_EN
Datasheet
Specificaties
- Model:ME 16 NT met EU-stekker
- Seq:32
- Cat. No.:181-0477
- Debiet:273
- Einddruk (abs.) (mbar):70 mbar
- Aantal trappen:1
- Vacuüm:70
- b×d×h:554×260×359 mm
- Aansluiting aan aanzuigzijde (N):Kleine flens KF DN 25
- Beschermingsklasse:IP 40
- Einddruk met gasballast:–
- Aansluiting aan drukzijde (EX):Demper / G1/2”
- Gewicht:30,6 kg
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16185-2277Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 41,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Service kit for MD 1 includes diaphragm, valves and diaphragm keyService kit for MD 1 includes diaphragm, valves and diaphragm key181-0020Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 127,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 16Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 16VACU20639883Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 68,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4, MZ 4, MD 4, DN 16Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4, MZ 4, MD 4, DN 16VACU20662591Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 63,20 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 8, DN 16Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 8, DN 16VACU20662592Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 80,30 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Small flanges KF with thread, G1/8", DN 10Small flanges KF with thread, G1/8", DN 10VACU20662600Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 73,20 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Emissiedampcondensator uit upgradeset voor NT-serieEmissiedampcondensator uit upgradeset voor NT-serieVACU20699948Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 571,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 16Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 16VACU20696820Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 71,80 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Onderhoudskit voor ME 2 NT met membraan, ventielenOnderhoudskit voor ME 2 NT met membraan, ventielenVACU20696877Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 48,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Onderhoudskit voor ME 2C NT met membraan, ventielenOnderhoudskit voor ME 2C NT met membraan, ventielenVACU20696878Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 48,80 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Onderhoudskit voor MV 2 met membraan, ventielenOnderhoudskit voor MV 2 met membraan, ventielen181-1690Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 195,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Servicekit voor ME 1/ME 1C, inclusief diafragma, ventielen, diafragmasleutelServicekit voor ME 1/ME 1C, inclusief diafragma, ventielen, diafragmasleutelVACU20696874Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 53,20 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Set slangklemmen, 10,5 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Servicekit voor ME 4 NT/MZ 2 NT
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Ventieleenheid chemievacuümregelaar voor ME/MZ 1CVentieleenheid chemievacuümregelaar voor ME/MZ 1C181-0259Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 296,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Vacuümregelaar ventieleenheid voor ME 1
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Afdichtingskit voor MZ 2D membraanpomp
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Diafragmasleutel voor membraanpompen NT
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Onderhoudskit voor MV 10, MD 12 met membraan, ventielenOnderhoudskit voor MV 10, MD 12 met membraan, ventielenVACU20696827Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 364,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Onderhoudskit voor MV 2, MD 4 VARIO