Heating tapes
Heating tape, 16,0 m length, 780 W
Catalogus # WINKWBS00216000780
Leverancier: WINKLER
Ga naar:
Product Details & Documents
These heating tapes contain four heat conductors, insulated silicone, outer braiding with tinned copper wire, factory terminated and vulcanised main connection.
- Very high and constant heating power per meter
- High operating temperature
- Extremely flexible
- Quick and easy installation
Specificaties
- Omschrijving:Heating tape, 16,0 m length, 780 W
- Seq:23
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.