Heating tapes
Heating tape, 7,3 m length, 550 W
Catalogus # WINKWBS00207300550
Leverancier: WINKLER
Ga naar:
Product Details & Documents
These heating tapes contain four heat conductors, insulated silicone, outer braiding with tinned copper wire, factory terminated and vulcanised main connection.
- Very high and constant heating power per meter
- High operating temperature
- Extremely flexible
- Quick and easy installation
Specificaties
- Omschrijving:Heating tape, 7,3 m length, 550 W
- Seq:16
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.