Heating tapes
Heating tape, 0,5 m length, 125 W
Catalogus # WINKWBG00400500125
Leverancier: WINKLER
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Heating tape, 0,5 m length, 125 W
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.