Orders LinkContactUsLinkComponent
Rectangular cover glasses
Coverslips, 9×35 mm, 0,13 - 0,16 mm
N° de catalogue BELC1916-09035A
Marketsource
Fournisseur:   BELLCO GLASS
Rectangular cover glasses
N° de catalogue BELC1916-09035A
Fournisseur:  BELLCO GLASS
Marketsource
Rectangular cover glasses
Rectangular cover glasses
Coverslips, 9×35 mm, 0,13 - 0,16 mm
Prix
53,67 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These rectangular cover glasses are designed for use with culture tubes.
Spécifications
  • Omschrijving:
    Coverslips
  • l×b:
    9×35 mm
  • Seq:
    001
  • Dikte:
    0,13 - 0,16 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.