Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
150 mm, 40 mm, 2 mm
Catalogus # WITG7.412.052
Leverancier:   witeg Labortechnik
Double spatulas, micro
Catalogus # WITG7.412.052
Leverancier:  witeg Labortechnik
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
150 mm, 40 mm, 2 mm
Price
1,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Micro spatulas with two flat ends, made of stainless steel.
Specificaties
  • Lengte:
    150 mm
  • Breedte blad:
    2 mm
  • Lengte blad:
    40 mm