Meet-decades
Product Details & Documents
Meet-decades voor het testen van elektronische circuits met verschillende weerstand, capacitantie of zelfinductie.
- Robuuste schakelaars met metalen lijsten en gouden contacten
- Veiligheidsstekkerdozen
- Voorpaneel past in een standaard subrek
- Voldoet aan EN 61010-1
Capacitance decade box: Max voltage: 300 V DC or 230 V AC; high accuracy 1% and low temperature coefficient; discharge button.
Inductance decade box: Accuracy: 5%; inductors wound round a ferrite pot core - Q factor between 55 and 100; max voltage 150 V AC/DC or 250 V AC/DC with earth connected.
Resistance decade boxes: The DR04 - DR07 boxes use metal film resistors offering 0,5% accuracy and temperature coefficientof 50 ppm/°C; the DR08 box uses thick film resistors offering 1% accuracy and temperature coefficientof 100 ppm/°C.
Specifications
- Omschrijving:Weerstandkast met 4 decades, DR 04, 1 Ω tot 11,110 kΩ
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.