Orders LinkContactUsLinkComponent
Impact testers
Impact testers
Impact tester, ISO 6272-1, incl. base plate assembly, guide tube, release collar, clamp device, ball Ø 20 mm and die 27 mm, 1 kg
Catalogus # SIMESP1890
Leverancier:   Industrial Physics
Impact testers
Catalogus # SIMESP1890
Leverancier:  Industrial Physics
Impact testers
Impact testers
Impact tester, ISO 6272-1, incl. base plate assembly, guide tube, release collar, clamp device, ball Ø 20 mm and die 27 mm, 1 kg
Price
2 380,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Impact testers used to determine the impact resistivity and flexibility of materials.
  • Spirit level built-in for correct positioning
  • Dual scale instrument equipped with a special guidance
  • Distance between each impact is always according to the standards
Certificeringen: DIN 6272-1 and -2, ASTM D2794 and G14.
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Impact tester, ISO 6272-1, incl. base plate assembly, guide tube, release collar, clamp device, ball Ø 20 mm and die 27 mm, 1 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.