Impact testers
Dual impact tester, ISO 6272-1 and ASTM D2794 (before 1993), incl. base plate assembly, guide tube, release collar, clamp device, ball Ø 20 mm, die 27 mm, 1 kg, ball Ø 15,9 mm and die 16,3 mm, 0,9 kg
Catalogus # SIMESP1891
Leverancier: Industrial Physics
Ga naar:
Product Details & Documents
Impact testers used to determine the impact resistivity and flexibility of materials.
- Spirit level built-in for correct positioning
- Dual scale instrument equipped with a special guidance
- Distance between each impact is always according to the standards
Certificeringen: DIN 6272-1 and -2, ASTM D2794 and G14.
Documents
TQC Company Video
Video 's
Specificaties
- Omschrijving:Dual impact tester, ISO 6272-1 and ASTM D2794 (before 1993), incl. base plate assembly, guide tube, release collar, clamp device, ball Ø 20 mm, die 27 mm, 1 kg, ball Ø 15,9 mm and die 16,3 mm, 0,9 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.