Illuminated surface microscopes
Illuminated microscope with 0,10 mm graduation scale, 20×
Catalogus # SIMELD6170
Leverancier: Industrial Physics
Ga naar:
Product Details & Documents
Portable microscopes for inspectors to examine surface cleanliness, marks, pinholes, fish eyes, delaminating, cracks, and other coating defects on the spot.
- Both scale and lens with a focusing dial
- Surface to assess always clearly visible
- The image you see will be inverted
Levering: Supplied in a black leather case.
Documents
TQC Company Video
Video 's
Specificaties
- Vergroting:20×
- Omschrijving:Illuminated microscope with 0,10 mm graduation scale
- Seq:02
- Cat. No.:SIMELD6170
- Model:LD6170
- b×d×h:175×90×55 mm
- Gewicht:370 g
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.