Test charts
Test charts, wit/zwart, 2DX
Catalogus # SIMEVF3003
Leverancier: Industrial Physics
Ga naar:
Product Details & Documents
Test charts are used for testing physical properties of coating, lacquers, and inks.
- Dimensions from A6 up to A4
- Film laminated for an excellent solvent, chemical resistance, and film spread
- Section for the date, time, and test number
Suitable for determining hiding power, opacity, and spreading rate in coating laboratories and paint production.
Bestelinformatie: A certificate is available for charts with an optical brightener.
Documents
Specificaties
- Formaat:2DX
- Kleur:wit/zwart
- Omschrijving:Test charts
- Seq:16
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.