Tapes for adhesion test
Tape for cross cut adhesion test, glass reinforced, 1 roll of 50,0 m, acc. to EN ISO 2409:1999, 25,0 mm
Catalogus # SIMESP3025
Leverancier: Industrial Physics
Ga naar:
Product Details & Documents
This tape consists of 23 microns polyester films backing for improved moisture resistance, weight and space savings. These tapes are ideal to perform a cross cut hatch adhesion test.
- Outstanding dielectric strength
- Resistant to solvents, freon and transformer oils
- Good peel strength to check paints and varnishes
- Temperature resistance up to 130 °C, and classified under thermal class B
Different lengths available.
Colour: Transparent
Certificeringen: Complies with ISO 2409:2003 or EN ISO 2409:1999.
Documents
TQC Company Video
Video 's
Specificaties
- Breedte:25,0 mm
- Omschrijving:Tape for cross cut adhesion test, glass reinforced, 1 roll of 50,0 m, acc. to EN ISO 2409:1999
- Seq:04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.