Robottips (CO-RE Tips) en verbruiksartikelen
Product Details & Documents
Hamilton CO-RE-tips zijn ontworpen voor MICROLAB-pipetteerwerkstations om het probleem van afdichting en uitlijning op te lossen dat wordt geplaagd door bevestigingstechnieken met een perspassing. Elke CO-RE wegwerptip heeft een cirkelvormige groef in de bevestigingsopening. Een o-ring op het pipetteerkanaal wordt uitgebreid om in deze groef te passen en zorgt precies voor een luchtdichte afdichting en een rechte uitlijning tussen tip en pipetteerkanaal.
- Vloeistofniveaudetectie op basis van druk (pLLD) en capacitieve LLD (cLLD) met geleidende (zwarte) versie
- DNase- /RNase-vrij, pyrogeenvrij (endotoxinevrij), PCR-inhibitorvrij
- Stapelbare tiprekken verhogen tipcapaciteit op het oppervlak van het werkstation voor langer werken zonder toezicht: 1920 tips kunnen in één stap worden geladen
- De rekken zorgen ervoor dat de tips rechtstreeks van de stapel kunnen worden opgepakt door de onafhankelijke kanalen of de 96-kanaals multisondekop
De superieure biologische zuiverheid van de tips wordt gegarandeerd door een gecontroleerd productieproces. Ze zijn daarom geschikt voor zowel diagnostische als farmaceutische laboratoria op het gebied van Genomics, Proteomics, Cellomics, Forensic en drug discovery.
Filtertips
- Maximale consistentie in de luchtstroom en gekozen porositeit van filterelement zorgen voor optimale pipetteer- en doseerprestaties in een groot aantal vloeistofvolumes
- Compatibiliteit met klinische laboratoriummethodologie (chemie, coagulatie en geneesmiddelenmethodologieën)
- Efficiëntie van >99,9 % bij bacteriële aerosolfiltratie
Slanke tips
- minder risico van overgelopen vloeistoffen in clusterbuisjes, deepwell-blokken en tweefasige vloeistoftoepassingen
- met name voor het opzuigen van vloeistof in "vaste-hoogtemodus" naar de bodem van dunne buisjes
- slanke tips vereisen labwarebestanden, vloeibare klassen voor enkelvoudige kanalen en CO-RE 96-sondekop
Rakettips
- 4-naar-1-adapter voor flexibel pipetteren en tijdsbesparing: een tweede kop of ingewikkelde kopwisseling niet nodig
- voor het pipetteren in 96 deepwell-blokken en microtiterplaten met well-diameters ≥ 3,7 mm
Tips met brede boring
- CO-RE-tips met verschillende openingen aan het distale uiteinde voor flexibiliteit bij het verwerken van moeilijke monsters
- typische toepassingsgebieden: genomisch DNA, kwetsbare cellijnen, bloedfractionering om afschuifkrachten te minimaliseren, pipetteren van beads of andere viscositeitsvloeistoffen
Doorborende tips
- geoptimaliseerd voor het opzuigen en doseren in verschillende afgedichte laboratoriumartikelen, doorprikbaar met ≤ 10 N
- Versterking met koolstofvezel voor het doorprikken van verschillende afdichtingsmaterialen
SLIM tips
- Minimise risk of liquid overflow in cluster tubes, deep-well blocks and two-phased liquid applications
- Especially for aspirating liquid in “fixed height mode” down to the base of thin tubes
- 40% reduction of displaced liquid volume, compared to the CO-RE 1000 µl tip
- Slim tips require labware files, liquid classes for single channels and CO-RE 96 probe head
Rocket tips
- Unique Rocket tip design with 4-to-1 adapter: Usable on the CO-RE 384 probe head
- Adapter enables flexible pipetting and saves times: No need for a second head or a complex head exchange
- For pipetting in 96 deep-well blocks and microtiter plates with well diameters ≥ 3,7 mm
Accessoire-informatie: Reagenscontainers voor Microlab STAR-lijn
- gemaakt van PP, autoclaveerbaar, met een inhoud van 60 of 120 ml
- kunnen in een reagensdrager op instrumenten in de STAR-lijn worden geplaatst
- met volumemarkeringen, zonder deksel, met één (60 ml) of drie (120 ml) golfbrekers om spatten tijdens bewegingen van de gevulde containers te voorkomen
Deepwell-blokken voor automatisering
- Ideaal voor geautomatiseerde verwerking of hantering van grote hoeveelheden back-upmonsters
- 100% lekvrij getest, getest op biologische zuiverheid
- oplosmiddelbestendig tegen DMSO (alleen geldig voor PP)
- PP-materiaal is ideaal voor back-upopslag van farmaceutische stoffen, DNA-isolatie, langdurige monsteropslag, enzymen- en weefselcultuurtoepassingen
- PS-blokken zijn ideaal voor langdurige opslag van bloedmonsters; eenvoudige optische bediening dankzij transparante wells
Afvalzakken - vloeistofdicht gelast
- PE-zakken voor eenmalig gebruik zijn ideaal voor het insluiten en afvoeren van gebruikte verbruiksartikelen
- vervaardigd van 100 µm dik polyethyleen: zorgt voor een hoge bestendigheid tegen scheuren en prikken
- zakken passen in de afvalmanden van de STAR-lijn
Afvalcontainer en afvalkokers voor gevaarlijk afval
- container voor gevaarlijk afval is gemaakt van wit karton
- container met gele PE-zak
- PE-afvalkokers zijn aan weerszijden open en geperforeerd, moeten worden gebruikt met afvalcontainer
Verpakking: tips worden geleverd in stapelbare NTR (Nested Tip Rack)-verpakkingen - met een frame voor eenmalig gebruik en vijf gestapelde rekken met vier tiprekken - of in een blisterverpakking met vijf voorgeladen plateaus in een door hitte vormgegeven plateau van transparant, recycleerbaar PET met een afgedicht papieren deksel.
Specificaties
- CE-IVD:+
- Verpakt:Blister (5 × 96 tips)
- Steriel:-
- Volume:10 - 300 µl
- Lengte:59,9 mm
- Seq:21
- Tip stijl:Medium volume, conductive
- Tip kleur:zwart
- Filter:-
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.