Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryostorage boxes, Cryostore™
Cryostorage boxes, Cryostore™
7×6, 10 ml cryobuizen, rood, 133×133×95 mm
Catalogus # SIMPT314-542R
Leverancier:   Simport Scientific
Cryostorage boxes, Cryostore™
Catalogus # SIMPT314-542R
Leverancier:  Simport Scientific
Cryostorage boxes, Cryostore™
Cryostorage boxes, Cryostore™
7×6, 10 ml cryobuizen, rood, 133×133×95 mm
Price
181,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PC, coloured.
  • Writable surfaces
  • Available with four colours
  • Printed with squared numbers
  • Transparent cover allows to see the content of the box
These durable cryogenic storage boxes are designed to be used at temperatures between −196 °C and +121 °C. It can accommodate around 42×T310-10A Cryovials®.
Documents
Specificaties
  • Compartimenten:
    7×6
  • Voor:
    10 ml cryobuizen
  • Uitw. b×d×h:
    133×133×95 mm
  • Kleur:
    rood
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.