Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Conische scheitrechters
VWR®, Conische scheitrechters
500 ml, 29/32 NS
Catalogus # 532-0015
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Conische scheitrechters
Catalogus # 532-0015
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, Conische scheitrechters
VWR®, Conische scheitrechters
500 ml, 29/32 NS
Price
77,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicaatglas 3.3, met NS-PE-stop.
  • With or without graduations
  • Stopcock with PTFE key
  • Very good chemical and temperature resistance
Specificaties
  • Huls:
    29/32 NS
  • Capaciteit:
    500 ml
  • Seq:
    10