Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Conische scheitrechters
VWR®, Conische scheitrechters
, 100 ml, 19/26 NS
Catalogus # 532-0007
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Conische scheitrechters
Catalogus # 532-0007
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, Conische scheitrechters
VWR®, Conische scheitrechters
, 100 ml, 19/26 NS
Price
50,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicaatglas 3.3, met NS-PE-stop.
  • With or without graduations
  • Stopcock with PTFE key
  • Very good chemical and temperature resistance
Specificaties
  • Huls:
    19/26 NS
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Seq:
    02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.