Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Sanitisation block
N° de catalogue ELGALA698
Toebehoren
N° de catalogue ELGALA698
Fournisseur:  
Toebehoren
Sanitisation block
Arrêté
Product Details & Documents
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Spécifications
  • Omschrijving:
    Sanitisation block
  • Seq:
    09
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0365
    Biofilter 0,2 µ RNAse-vrij: verwijdert pyrogenen en endotoxinen voor watertoepassingen van moleculaire kwaliteit.
    Voor PURELAB® flex 2 en 3.
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 361,00 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.