Reageerbuizen
5 ml, 75 mm, 12 mm
Catalogus # GREI115201_2000
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
Helder PS of transparant PP.
- PP: hoge temperatuurbestendigheid, goede chemische bestendigheid
- PS: zeer transparant, uitstekend geschikt voor visuele metingen
- Passende indrukdoppen zijn optioneel verkrijgbaar
- Kunnen ook als centrifugebuizen worden gebruikt
Universele buizen voor een groot aantal toepassingen in het laboratorium en in de productie.
Specificaties
- Ø uitw.:12 mm
- Capaciteit:5 ml
- Lengte:75 mm
- Seq:02