Combination pH electrodes, Orion™ Basic
Refillable combination pH electrode with glass body, Orion™ Basic 9142BN, 0 - 14, 0...+80 °C, Glas, Refillable, 12×120 mm, BNC, Orion™ Russell meters
Catalogus # ORIO9142BN
Leverancier: Thermo Orion
Ga naar:
Product Details & Documents
These pH electrodes are ideal for performing basic pH measurements quickly and reliably. Designed for use with Orion™ Russell meters.
- Can be used with any meter with BNC input
- For general purpose applications
Storage requirements: store in Orion pH electrode storage solution 910001.
Six months from date of purchase by buyer or 12 months from date of shipment from seller.
Specificaties
- Aansluiting:BNC
- Ø×L:12×120 mm
- Voor:Orion™ Russell meters
- Type:Orion™ Basic 9142BN
- Omschrijving:Refillable combination pH electrode with glass body
- Materiaal:Glas
- Seq:01
- Elektroliet:Refillable
- Temperatuur:0...+80 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #VPEBeschikbaarheidPrice
- Oplossing voor opslag van pH elektroden, 475 ml flesOplossing voor opslag van pH elektroden, 475 ml fles662-0768475 mLLog in voor beschikbaarheid1 * 475 mL - 85,40 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorVPEBeschikbaarheidPrice
- Standard, speciality, PerpHecT Ag/AgCl, single junction refillable green and micro pH electrodes, ORP electrodes, 60 mlStandard, speciality, PerpHecT Ag/AgCl, single junction refillable green and micro pH electrodes, ORP electrodes, 60 ml662-07539102, 9103, 9104, 9155, 9156, 9157, 9162, 9163, 9164, 9165, 9166, 9167, 9172, 9802, 9803, 9810, 9826, 98635Log in voor beschikbaarheid1 * 5 ST - 149,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.