Hotplates
300×300 mm, 130...370 °C, 1800 W, Hotplate, HT 03, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
Catalogus # GESTHT03
Leverancier: GESTIGKEIT HARRY
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
GESTHD1_TDS_EN GESTHD3-230_TDS_EN GESTHD3-400_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Verwarmingsoppervlakte:300×300 mm
- Verwarmingsvermogen:1800 W
- Temperatuur:130...370 °C
- Seq:09
- b×d×h:312×312×170 mm
- Type:Hotplate, HT 03, aluminium alloy plate