Gel drying Frames™
Cellophane, 140×140 mm
Catalogus # DIVEAB-110762
Leverancier: DIVERSIFIED BIOTECH
Ga naar:
Product Details & Documents
Gel drying frames allow researchers for easy handling and crack free dry gels without the use of heat/vacuum dryers.
Levering: The complete kit includes 2 open frames, 2 solid back plates, 12 side clips and 50 sheets of pre-cut cellophane.
Specificaties
- Omschrijving:Cellophane, 140×140 mm
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.