Orders LinkContactUsLinkComponent
Titrators, SIMPLEX
Titrators, SIMPLEX
Voor room, 0 - 40° ZH
Catalogus # GERB4521
Leverancier:   GERBER FUNKE
Titrators, SIMPLEX
Catalogus # GERB4521
Leverancier:  GERBER FUNKE
Titrators, SIMPLEX
Titrators, SIMPLEX
Voor room, 0 - 40° ZH
Price
197,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze SIMPLEX titrators bestaan uit een fles van polyethyleen op een plastic voet.
  • Buret met automatische nulpuntinstelling
  • Precisietitratie door knopbediening
Gebruikt voor melk en room.
Levering: Geleverd met een pipet van 1 ml en een pipet van 25 ml, een erlenmeyer van 200 ml.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Voor room, 0 - 40° ZH
  • Seq:
    02