Titrators, SIMPLEX
Voor melk, 0 - 25° ZH
Catalogus # GERB4520
Leverancier: GERBER FUNKE
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze SIMPLEX titrators bestaan uit een fles van polyethyleen op een plastic voet.
- Buret met automatische nulpuntinstelling
- Precisietitratie door knopbediening
Gebruikt voor melk en room.
Levering: Geleverd met een pipet van 1 ml en een pipet van 25 ml, een erlenmeyer van 200 ml.
Specificaties
- Omschrijving:Voor melk, 0 - 25° ZH
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.