Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Inlegfilter, inclusief veerring voor trechters Ø 120 mm, 119×2 mm, 119-0145, -0132, -0133, -0149, -0131, -0153, -2410, -0134, -0151, -0152
Catalogus # 119-0166
Toebehoren
Catalogus # 119-0166
Toebehoren
Toebehoren
Inlegfilter, inclusief veerring voor trechters Ø 120 mm, 119×2 mm, 119-0145, -0132, -0133, -0149, -0131, -0153, -2410, -0134, -0151, -0152
Price
11,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
  • Ø×h:
    119×2 mm
  • Voor:
    119-0145, -0132, -0133, -0149, -0131, -0153, -2410, -0134, -0151, -0152
  • Omschrijving:
    Inlegfilter, inclusief veerring voor trechters Ø 120 mm
  • Seq:
    65
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.