Toebehoren
Vonkenvanger, Alle Rötzmeier veiligheidscontainers (5, 10 en 20 l) en -vaten (10 en 25 l)
Catalogus # 119-0169
Leverancier: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Ga naar:
Specificaties
- Voor:Alle Rötzmeier veiligheidscontainers (5, 10 en 20 l) en -vaten (10 en 25 l)
- Omschrijving:Vonkenvanger
- Seq:63
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.