Orders LinkContactUsLinkComponent
Veiligheidsvaten
Veiligheidsvaten
Blik met zelfsluitende kraan ¾", 100 L, met zelfsluitende kraan ¾"
Catalog # 119-0109
Veiligheidsvaten
Catalog # 119-0109
Veiligheidsvaten
Veiligheidsvaten
Blik met zelfsluitende kraan ¾", 100 L, met zelfsluitende kraan ¾"
Price
1 450,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze veiligheidsvaten zijn geschikt voor comfortabel en veilig gebruik en opslag van grotere hoeveelheden ontvlambare vloeistof.
  • Fabrieksmatig gebruik van ontvlambare vloeistoffen zoals oplosmiddelen
  • Explosieveilig vanwege vonkvangers (verwijderbaar) en drukregelkleppen
  • Kranen en doseerapparaten zijn zelfsluitend
  • Chemicaliënbestendig roestvrij staal van hoge kwaliteit (op basis van capaciteit 0,8-1,5 mm sterk) en PTFE-pakkingen
  • Modellen met zelfsluitende kraan zijn voorzien van afzonderlijke ventilatie voor een maximale flowsnelheid
  • Indicator voor PFA-niveau met schaal voor volumes van 10, 25 en 50 liter
Caution: * Opslagvat
Documents
Specifications
  • Type:
    met zelfsluitende kraan ¾"
  • Capaciteit:
    100 L
  • Omschrijving:
    Blik met zelfsluitende kraan ¾"
  • Seq:
    15
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Ø×h
    Voor
    Availability
    Price
  • 119-0161
    Draaibare tuit 1½"
    28×175 mm
    Alle Rötzmeier veiligheidscontainers en -vaten (10 en 25 l)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 81,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Ø×h
    Voor
    Availability
    Price
  • 119-0162
    Tuit 2"
    40×180 mm
    119-0117, -0118
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 54,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 119-0137
    Schroefdop 2 inch TPI met plastic hendel
    119-0127, -0128
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 74,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 119-0136
    Schroefdop 2" TPI met drukregelklep
    119-0126
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 73,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 119-2400
    Zelfsluitende kraan ¾ inch
    119-0119, -0124, -0127, -0120, -0125, -0128
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 145,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Capaciteit
    Type
    Availability
    Price
  • 119-0143
    Soaking tank for controlled moistening, soaking or bathing of particels, cloths, flannels, paper, etc., e.g. for cleaning with solvents
    4 l
    Inweektank
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 209,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Capaciteit
    Type
    Availability
    Price
  • 119-0154
    Washing tank for safe cleaning of particels and tools with inflammable liquids
    4 l
    Wastank
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 57,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 119-2391
    Zelfsluitend doseerapparaat 1½" voor veiligheidscontainers en -vaten
    119-0172, -0116, -2045, -2046, -2370, -2371, -0115
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 87,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 119-0168
    Vonkenvanger
    119-0126, -0127, -0128
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 28,60 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 119-0169
    Vonkenvanger
    Alle Rötzmeier veiligheidscontainers (5, 10 en 20 l) en -vaten (10 en 25 l)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 25,10 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 119-0210
    Schroefdop 2 inch Tri-Sure
    119-0117, -0118
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 11,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 119-0159
    Schroefdop van 1½ inch met drukregelklep en ventilatie
    119-0119, -0124, -0120, -0125
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 64,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 119-0129
    Schroefdop 1½ inch voor veiligheidscontainers
    119-0172, -0116, -2380, -2045, -2046, -0121, -2180, -2181, -2182, -2160, -0111, -0115, -0123
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 63,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 119-0163
    Zelfsluitend doseerapparaat 1½ inch voor veiligheidscontainers en -vaten met afzonderlijke ventilatie
    119-2160, -0111, -2380, -0122
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 88,00 €