Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Draaibare tuit 1½", 28×175 mm, Alle Rötzmeier veiligheidscontainers en -vaten (10 en 25 l)
  119-0161
Toebehoren
  119-0161
Toebehoren
Toebehoren
Draaibare tuit 1½", 28×175 mm, Alle Rötzmeier veiligheidscontainers en -vaten (10 en 25 l)
81,00 €
1 * 1 ST
Documents
  • Ø×h:
    28×175 mm
  • Voor:
    Alle Rötzmeier veiligheidscontainers en -vaten (10 en 25 l)
  • Omschrijving:
    Draaibare tuit 1½"
  • Seq:
    41