Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Tuit 2", 40×180 mm, 119-0117, -0118
Catalogus # 119-0162
Toebehoren
Catalogus # 119-0162
Toebehoren
Toebehoren
Tuit 2", 40×180 mm, 119-0117, -0118
Price
54,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
  • Ø×h:
    40×180 mm
  • Voor:
    119-0117, -0118
  • Omschrijving:
    Tuit 2"
  • Seq:
    42