Safety helmets, Concept
Safety helmet, vented, without ratchet, EU, rood
Catalogus # 111-0866
Leverancier: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Ga naar:
Product Details & Documents
Lightweight, comfortable and modern protective helmet made from ABS (acrylonitrile butadiene styrene) with large forehead area featuring an imprint for the company logo.
- With extended nape area
- Six point terylene inner cradle
- Highly absorbent hydro-flock sweatband
- With increased side rigidity (additional lateral deformity test)
- Wide ventilation slots
- Without ratchet, with full peak
Size: 510 to 630 mm
Weight: 325 g
EN 397
Certificeringen: EN 397
Documents
Specificaties
- Kleur:rood
- Omschrijving:Safety helmet, vented, without ratchet, EU
- Seq:04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.