Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Glass bottle, 500 ml
Catalogus # CAYM600228-500
Leverancier: Cayman Chemical
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Catalogus # CAYM600228-500
Leverancier: Cayman Chemical
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:500 ml
- Omschrijving:Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.