Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glass bottle, 500 mL
Catalogus # CAYM600215-500
Leverancier: Cayman Chemical
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
Catalogus # CAYM600215-500
Leverancier: Cayman Chemical
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:500 mL
- Omschrijving:EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)