Buffer, TRIS solution pH 8 (1 mol/L)
TRIS buffer solution pH 8 (1 mol/L), Glass bottle, 250 ml
Catalogus # CAYM600202-250
Leverancier: Cayman Chemical
Buffer, TRIS solution pH 8 (1 mol/L)
Catalogus # CAYM600202-250
Leverancier: Cayman Chemical
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:250 ml
- Omschrijving:TRIS buffer solution pH 8 (1 mol/L)
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.