Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TRIS solution pH 7,5 (1 mol/L)
Buffer, TRIS solution pH 7,5 (1 mol/L)
TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l), Glass bottle, 500 mL
Catalogus # CAYM600201-500
Leverancier:   Cayman Chemical
Buffer, TRIS solution pH 7,5 (1 mol/L)
Catalogus # CAYM600201-500
Leverancier:  Cayman Chemical
CAS-nummer:  
Buffer, TRIS solution pH 7,5 (1 mol/L)
TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l), Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
157,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL
  • Omschrijving:
    TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l)
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.