Buffer, TRIS solution pH 7 (1 mol/L)
TRIS buffer solution pH 7 (1 mol/L), Glass bottle, 250 mL
Leverancier: Cayman Chemical
Buffer, TRIS solution pH 7 (1 mol/L)
Catalogus # CAYM600200-250
Leverancier: Cayman Chemical
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:250 mL
- Omschrijving:TRIS buffer solution pH 7 (1 mol/L)
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.