Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumacetaat
Natriumacetaat
Glass bottle for solids, 4,1 g
Catalogus # CAYM400037-500
Leverancier:   Cayman Chemical
Natriumacetaat
Catalogus # CAYM400037-500
Leverancier:  Cayman Chemical
CAS-nummer:  127-09-3
Natriumacetaat
Glass bottle for solids, 4,1 g
CAS-nummer:  127-09-3
Price
67,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 4,1 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Acetic acid sodium salt
  • CAS-nummer:127-09-3
  • Formule:H₃CCOONa
  • MDL-nummer:MFCD00012459
  • Molecular Weight:82.03 g/mol
  • Merck index:12,08711
  • Kokend Pt:881,4 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:324 °C
  • Dichtheid:1,528 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:>250 °C (gesloten beker)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:204-823-8
  • BEREIKEN:01-2119485123-42
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    4,1 g
Specificaties