Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumacetaat
Glass bottle for solids, 0,82 g
N° de catalogue CAYM400037-100
Fournisseur:   Cayman Chemical
Natriumacetaat
N° de catalogue CAYM400037-100
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  127-09-3
Natriumacetaat
Glass bottle for solids, 0,82 g
Numéro CAS:  127-09-3
Prix
23,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 0,82 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Acetic acid sodium salt
  • Numéro CAS:127-09-3
  • Formule:H₃CCOONa
  • Numéro MDL:MFCD00012459
  • Poids moléculaire:82.03 g/mol
  • Index Merck:12,08711
  • Point d'ébullition:881,4 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:324 °C
  • Densité:1,528 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:>250 °C (gesloten beker)
  • Température de stockage:Kamertemperatuur
  • EINECS:204-823-8
  • REACH:01-2119485123-42
Spécifications
Spécifications
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    0,82 g
Spécifications