Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards
1382 ppm TDS calibration standard, 500 mL
Catalog # JENW16156-81
Supplier:   Cole-Parmer
Conductivity standards
Catalog # JENW16156-81
Supplier:  Cole-Parmer
CAS Number:  
Conductivity standards
1382 ppm TDS calibration standard, 500 mL
CAS Number:  
Price
101,00 €
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Standard solutions are used for calibrating conductivity cells.
Specifications
Specifications
  • VPE:
    500 mL
  • Omschrijving:
    1382 ppm TDS calibration standard
Specifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.