Afvalbakken, Iris
Square funnel lid, zwart, - mm, 390×390×150 mm
Catalogus # 129-0879
Leverancier: FHP VILEDA SCS
Ga naar:
Product Details & Documents
Het gamma metalen afvalbakken is ontworpen voor druk bezochte ruimtes. Een 'combined materials' technologie biedt de duurzaamheid en prestaties van kunststof (eenvoudig te reinigen, laat geen vingerafdrukken na, roestvrij en deukbestendig) met het esthetische uiterlijk van roestvrij staal. Hij is beschikbaar met open trechterdeksel voor handenvrij gebruik (rond en vierkant) of met terugverend klapdeksel (alleen vierkant).
- Duurzame kunststoffen bouw met metalen afwerking
- Geïntegreerde handgreep om de bak eenvoudig te verplaatsen en op te heffen
- Geïntegreerde haak voor een correcte bevestiging van uw afvalzak
- Rubberen antislip voetjes om schuiven te voorkomen en de vloer te beschermen
- Kleurgecodeerde deksels: trechterdeksel van 50 l (zwart, blauw, groen, geel en rood); trechterdeksel en terugverend klapdeksel van 60 l (zwart en blauw)
Specificaties
- Ø×h:- mm
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Square funnel lid
- Seq:08
- b×d×h:390×390×150 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.