Needles, Spinocan®
Spinocan®-naald, 20, 75 mm, 0,90 mm, geel
BRAU4509757-13
: B. Braun
- Kleurcode:geel
- Ø:0,90 mm
- Meter:20
- Omschrijving:Spinocan®-naald
- Lengte:75 mm
- Seq:005
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.