Needles, Spinocan®
Spinocan®-naald, 18, 75 mm, 1,30 mm, roos
Catalogus # BRAU4501373-13
Leverancier: B. Braun
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Kleurcode:roos
- Ø:1,30 mm
- Meter:18
- Omschrijving:Spinocan®-naald
- Lengte:75 mm
- Seq:001
- Cat. No.:BRAU4501373-13