Orders LinkContactUsLinkComponent
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Spinocan®-naald, 19, 40 mm, 1,10 mm, beige
  BRAU4501144-13
 :   B. Braun
Needles, Spinocan®
  BRAU4501144-13
 :  B. Braun
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Spinocan®-naald, 19, 40 mm, 1,10 mm, beige
136,00 €
1 * 25 ST
  • Kleurcode:
    beige
  • Ø:
    1,10 mm
  • Meter:
    19
  • Omschrijving:
    Spinocan®-naald
  • Lengte:
    40 mm
  • Seq:
    003